Learn More
Cible de pulvérisation de silicone, dia. 50,8 mm (2,0 po) x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494815 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15494815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040890.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-21-3
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Si
Numéro MDL MFCD00085311
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
Nom IUPAC silicone
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Pourcentage de pureté 99.999%