Learn More
Cible de pulvérisation de silicone, dia. 50,8 mm (2,0 po) x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15404825
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15404825 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15404825 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040891.KS
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Silicon sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-21-3
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Si
Numéro MDL MFCD00085311
Synonyme metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
Nom IUPAC silicone
Poids moléculaire (g/mol) 28.09
CID PubChem 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Pourcentage de pureté 99.999%