Description
- Connectez les viscosimètres de type : 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 et 549 à un AVS 310, 350 et 450
Spécification
Spécification
| Description | Combinaison tube/câble pour viscosimètres |
| Matériau | Silicium |
| À utiliser avec (application) | Connecte les viscosimètres de type : 517, 520, 530, 532, 537, 538, 547, 548 et 549 à AVS 310, 350 et 450 |