Learn More
De Buyer™ Tapis de cuisson en silicone
Code produit 11910495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11910495 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11910495 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 4931.40N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.59€
    22.30€ / 1 pièces
    Économisez 45.29€
    67% de réduction
Expédition estimée: 03-11-2026
Informations sur la commande
Longueur métrique
Spécification
Type de produit Tapis de cuisson
Matériau Silicone
À utiliser avec (application) Utilisé pour les travaux à chaud ou à froid pour remplacer le papier de cuisson jetable
À utiliser avec (équipement) Utilisé comme support pour la cuisson, la réfrigération, la congélation et la congélation à air forcé
Hauteur (métrique) 2 mm
Longueur (métrique) 400 mm
Quantité Unité
Plage de températures (métrique) −40 à 250°C
Largeur (métrique) 300 mm