Description
- Fabriqué en fluorocarbone FKM
- Résistance à une température maximale de 200°C
Spécification
Spécification
| Description | Joint de porte : fabriqué en FKM, sans silicone |
| À utiliser avec (équipement) | BINDER Chambres FED 260 |
| Matériau | Fluorocarbone FKM |
| Type | Joint de porte |