Learn More
Azpack™ Graisse silicone
Code produit. 12302058
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
50g
Code produit. 12302058
Marque: Azpack™ 12302058
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Exposer à 200°C pendant 24 heures pour se stabiliser. Graisse de silicone Azpack™ Isole, lubrifie et protège les mécanismes de travail.
  • Isolant électriquement
  • Tube de 50 g.
  • Stable après 24 heures à 200°C
  • Haute performance, ne fond pas.
Propriétés :
  • Eau potable
  • XG250 approuvé MOD
Applications :
  • Raccords d’eau en plastique/caoutchouc,
  • Lubrifiant aérospatial
  • Démoulage
  • Isolation et protection.
Spécification
Type de produit Graisse silicone
À utiliser avec (application) Fonctions de vide poussé
Matériau Graisse silicone
Conditionnement Tube 50 g
Quantité 1 de chaque
Température (métrique) -40°C à +200°C
Ne pas utiliser avec de la verrerie volumétrique, car la contamination au silicone déforme la forme du ménisque.