Spécification
| Type de produit | Septum pour haute température |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Dureté | 60° Shore A |
| Température (métrique) Max | 320°C |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Silicone |
| Quantité | 50/boîte |