Learn More
Heathrow Scientific™ Tapis de laboratoire en silicone
Code produit 15738177 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
14 x 23,5 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15738177 14 x 23,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15738177 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS120506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.20€
    52.46€ / 1 pièces
    Économisez 30.74€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Le tapis de laboratoire en silicone est une solution économique pour garder les plans de travail propres et à l'abri des taches, des éclaboussures et de l'usure. Économisez de l’argent en éliminant le besoin d’achats répétés et les coûts d’élimination associés aux tapis jetables. Fabriqué à partir d’un matériau en silicone durable qui crée une surface de travail lavable résistante aux taches.
Une fois le tapis utilisé, il se nettoie facilement avec n'importe quel désinfectant standard en l'essuyant simplement, ou bien il passe au lave-vaisselle et il est prêt à être réutilisé. Comme le tapis de laboratoire est réutilisable, il permet de réduire les déchets, ce qui en fait une option plus respectueuse de l’environnement par rapport aux tapis de papier alternatifs. Le tapis de laboratoire offre une grande surface de travail antidérapante qui, lorsqu’il s’agit de produits chimiques difficiles et de verrerie délicate, permet de garder les articles en place et empêche le tapis de laboratoire de glisser par le dessous. La surface du tapis est également insonorisante, réduisant le bruit provenant des vibrations des équipements de table courants. Le tapis de laboratoire peut être utilisé avec des éléments tels que des centrifugeuses, des mélangeurs vortex, des plaques chauffantes, des agitateurs, des pipettes et bien plus encore. Lorsque vous utilisez le tapis avec des agitateurs magnétiques, il existe une zone désignée avec des inserts métalliques internes pour empêcher les barres d’agitation de se déplacer sur la surface de travail.
  • Fabriqué en silicone de qualité alimentaire selon la FDA
  • Idéal pour chaque type de laboratoire et les zones plus spécialisées telles que les chambres froides, les salles blanches, les blocs opératoires stériles et les zones où un haut degré de stérilité est exigé
  • Protège les comptoirs des objets chauds jusqu'à 200 °C (392 °F).
  • Résistance chimique générale vis-à-vis de substances chimiques oxydantes modérées, hydroxyde de sodium concentré
  • Résistance chimique : chimiquement inerte et ne réagit pas avec la plupart des produits chimiques
  • Non résistant à de nombreux solvants, huiles, acides concentrés et à l’hydroxyde de sodium dilué
  • Lavable avec des désinfectants standard dans les éviers ou les lave-vaisselles pour un nettoyage facile pour les utilisations répétitives
  • Le tapis peut être enroulé pour un stockage compact
  • La grande surface de travail peut accueillir du matériel de paillasse, des nacelles de pesée, des barreaux d’agitation, des balances, etc.
  • Inserts métalliques internes pour le maintien d’objets magnétiques, tels que les barreaux d’agitation, pour aider à maintenir les éléments organisés
  • Les bords surélevés permettent une rétention de liquide d'environ 300 mL.
  • Autoclavable à 121 °C pendant 15 minutes
Spécification
Type de produit Tapis de laboratoire
Matériau Silicone
Absorbance Non absorbant
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35 cm
Largeur (impériale) 23,5 in
Largeur (métrique) 60 cm
Dimensions (L x l) 14 x 23,5 in
Couleur Jaune, gris, bleu
À utiliser avec (application) Paillasse
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse, agitateur, agitateur à vortex