Learn More
Cytiva™ Whatman™ Joint torique de rechange en silicone pour collecteurs de filtration sous pression série MD142
Code produit 11374994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Silicone
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11374994 Silicone 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11374994 Fournisseur Cytiva™ Code fournisseur 10452006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.25€
    15.47€ / 1 pièces
    Économisez 1.78€
    10% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Joint torique en silicone pour utilisation avec les collecteurs de filtration sous pression de la série MD142.
  • Type de produit : Joint torique
  • Modèle : MD142/2/66
  • Matériau de l’tube en silicone
  • Dimensions : 134 mm x 5 mm
  • À utiliser avec (l'équipement) : Collecteurs de filtration sous pression série MD142 [Cat. N° 11365004 (MPN : 10451610, Modèle : MD142/5/3) et N° de cat. 11395004 (MPN : 10451710, Modèle : MD142/7/3)]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Collecteurs de filtration sous pression série MD142 [Cat. N° 11365004 (MPN : 10451610, Modèle : MD142/5/3) et N° de cat. 11395004 (MPN : 10451710, Modèle : MD142/7/3)]
Type de produit Joint torique
Matériau Silicone
Description Modèle : MD142/2/66
Diamètre (métrique) extérieur 134 mm
Diameter (English) Outside 5,3 in
Dimensions 134 x 5 mm