Learn More
Huile de silicone, haute température, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10134480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10134480 500 g Flacon en verre 500g
10408330 100 g Flacon en verre 100g
11956981 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10134480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174665000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 63148-58-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63148-58-3
Synonyme Poly(methylphenylsiloxane)
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicone oil
Densité 1.0500g/mL
Point d’éclair 316°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4940 to 1.5010
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water.
Viscosité 125 mm2/s (25°C)