Learn More
Huile de silicone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480673 2500 g -
11460673 100 g -
11470673 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480673 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12728.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.54€
    232.65€ / 2500g
    Économisez 49.89€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour les bains d’huile
L’huile de silicone est utilisée comme milieu d’étalonnage dans les bains à température contrôlée dans les laboratoires en raison de ses bonnes caractéristiques thermiques et de sa faible inflammabilité. Il est également utilisé comme composant actif dans la graisse de silicone, les lubrifiants et les liquides de transfert de chaleur. Il sert dans les cosmétiques, les après-shampoings et comme sorbant pour l’analyse de l’espace de tête (analyse des gaz dissous) des aliments.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’huile de silicone est utilisée comme milieu d’étalonnage dans les bains à température contrôlée dans les laboratoires en raison de ses bonnes caractéristiques thermiques et de sa faible inflammabilité. Il est également utilisé comme composant actif dans la graisse de silicone, les lubrifiants et les liquides de transfert de chaleur. Il sert dans les cosmétiques, les après-shampoings et comme sorbant pour l’analyse de l’espace de tête (analyse des gaz dissous) des aliments.
Solubilité
Miscible avec des hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, l’alcool et les hydrocarbures chlorés. Immiscible avec de l’eau, du méthanol et de l’éthylène glycol.
Remarques
Viscosity at 40 cSt. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63148-62-9
Formule moléculaire (C2H6OSi)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00132673
Nom IUPAC Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Silicone Oil
Densité 0.963 g/mL
Point d’ébullition >65°C
Point d’éclair >270°C (518°F)
Indice de réfraction 1.404
Quantité 2500 g
Informations sur la solubilité Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol.
Forme physique Liquide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.