Learn More
BRAND™ Pâte de silicone Unisilkon™
Code produit 11863940 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
S’utilise avec : Pour les joints rodés de graissage
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11863940 S’utilise avec : Pour les joints rodés de graissage
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11863940 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 61605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.85€
    35.80€ / 50g
    Économisez 19.05€
    34% de réduction
 Article restreint
En stock
Faible viscosité. Pour les joints rodés de graissage.
  • Unisilkon™ TK M 1011
  • À utiliser avec le graissage des joints rodés de graissage
  • Faible viscosité
  • Température de fonctionnement de -40C à 160°C
  • 50 g