Specifications
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Septum | Septa en silicone/PTFE |
| Plage de températures (métrique) | 200°C |
| Quantité | 50 paquet |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |