Learn More
Witeg™ Joints en caoutchouc de silicone
Product Code. 15830775
Change view
Click to view available options
Taille d’orifice:
13 à 15 mm
15 à 17 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Taille d’orifice
15830775 13 à 15 mm
15840775 15 à 17 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15830775 Supplier Witeg™ Supplier No. 0 180 014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.34€
    11.84€ / 1 pièces
    Économisez 3.50€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Avec une manchette/doublure en PTFE vulcanisé.
  • Filetage GL 32
  • Chacune d'un diamètre de 29 mm
  • Deux diamètres d'alésage différents disponibles
Specifications
Taille d’orifice 13 à 15 mm
Couleur blanc
Comprend Joint en PTFE
Diamètre (métrique) extérieur 29 mm
Matériau Caoutchouc de silicone
Type Joint d’étanchéité