Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bague d’étanchéité en silicone
Code produit 10294521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Taille d’orifice:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Taille d’orifice Conditionnement
10294521 22 mm 12 mm 10 pièces
10528801 42 mm 26 mm 10 pièces
12383379 16 mm 6 mm 10 pièces
12393379 16 mm 8 mm 10 pièces
10345071 22 mm 8 mm 10 pièces
12373379 12 mm 6 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10294521 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 01332512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    73.83€ / 10 pièces
    Économisez 44.17€
    37% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Pour une protection contre les fuites dans les laboratoires. Les bagues d’étanchéité en silicone Lenz Laborglasinstrumente™ sont conçues pour être utilisées avec des bouchons à vis.
  • Matériau : caoutchouc de silicone (VMQ)
  • Avec face encollée en PTFE
Spécification
Taille d’orifice 12 mm
À utiliser avec (application) Diamètre de la tubulure : de 11 à 13 mm
Quantité 10/paquet
Diamètre (métrique) extérieur 22 mm
Matériau Caoutchouc de silicone
Type Bague d’étanchéité