Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bague d’étanchéité en silicone
Code produit 12373379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
12 mm
16 mm
22 mm
42 mm
Taille d’orifice:
6 mm
8 mm
12 mm
26 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Taille d’orifice Conditionnement
12373379 12 mm 6 mm 10 pièces
10294521 22 mm 12 mm 10 pièces
10528801 42 mm 26 mm 10 pièces
12383379 16 mm 6 mm 10 pièces
12393379 16 mm 8 mm 10 pièces
10345071 22 mm 8 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12373379 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 01331406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.65€
    30.65€ / 10 pièces
    Économisez 16.00€
    34% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Pour une protection contre les fuites dans les laboratoires. Les bagues d’étanchéité en silicone Lenz Laborglasinstrumente™ sont conçues pour être utilisées avec des bouchons à vis.
  • Matériau : caoutchouc de silicone (VMQ)
  • Avec face encollée en PTFE
Spécification
Taille d’orifice 6 mm
À utiliser avec (application) Diamètre de la tubulure : de 5,5 à 6,5 mm
Quantité 10/paquet
Diamètre (métrique) extérieur 12 mm
Matériau Caoutchouc de silicone
Type Bague d’étanchéité