Learn More
Lenz Laborglasintrumente Joints en caoutchouc de silicone, septa
Code produit 10509791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
22 mm
29 mm
42 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10509791 29 mm 100 pièces
10263951 22 mm 100 pièces
10315411 42 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10509791 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 01342932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    205.34€ / 100 pièces
    Économisez 89.66€
    30% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pour le perçage
  • Pour bouchons à vis avec alésage
  • Matériau : silicone (VMQ)
Spécification
Matériau Silicone
Épaisseur (métrique) 2 mm
Diamètre (métrique) 29 mm