Learn More
DWK Life Sciences Bague d’étanchéité en silicone avec face encollée en PTFE
Code produit 11767118 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
de 11,0 à 13,0 mm
de 9,0 à 11,0 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur unitSize
11767118 de 9,0 à 11,0 mm 10 pièces
11797118 de 11,0 à 13,0 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11767118 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292361004
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La bague en silicone est utilisée pour l’étanchéité et la fixation des tuyaux filetés avec des bouchons filetés.
La bague d’étanchéité en silicone correspond au connecteur à vis et présente de bonnes propriétés d’étanchéité. En raison de la couche de PTFE sur un côté de la bague d’étanchéité, le matériau présente une certaine inertie. L’orifice inclus permet l’insertion de tiges en verre, de ferrules, de tuyaux, etc.
  • Avec face en PTFE collée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de 9,0 à 11,0 mm
À utiliser avec (application) Étanchéité ; connexion de tubes en verre
Taille du joint GL 32
Quantité 10/boîte
Dimensions (métrique) S’adapte au dia. int. de la tubulure :de 9,0 à 11,0 mm
Diamètre (métrique) extérieur 29 mm
Matériau Silicone (VMQ)