Learn More
DWK Life Sciences Bague d’étanchéité en silicone, pour filetages GL, sans rondelle en PTFE
Code produit 15369797 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Taille du joint:
GL 14
GL 18
GL 18
GL 25
GL 25
GL 32
GL 45
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Taille du joint Conditionnement
15369797 8 mm GL 25 10 pièces
15931541 6 mm GL 14 10 pièces
10345191 6 mm GL 18 1 pièce
15874598 10 mm GL 18 10 pièces
10548411 26 mm GL 45 1 pièce
15824618 14 mm GL 32 10 pièces
10141831 8 mm GL 18 1 pièce
15814618 12 mm GL 32 10 pièces
10420303 10 mm GL 25 1 pièce
15884598 12 mm GL 25 10 pièces
15804618 10 mm GL 32 10 pièces
15844618 18 mm GL 32 10 pièces
15834618 16 mm GL 32 10 pièces
15854618 20 mm GL 32 10 pièces
15217458 32 mm GL 45 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15369797 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286201204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.28€
    33.33€ / 10 pièces
    Économisez 3.95€
    10% de réduction
En stock
Joint pour bouchon de raccordement à vis.
Convient aux bouchons à vis en PBT Applications types : Tubes de fixation
  • Convient aux bouchons à vis en PBT
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 8 mm
À utiliser avec (application) Tubes de fixation ; étanchéité
Taille du joint GL 25
Quantité 10/boîte
Diamètre (métrique) extérieur 22 mm
Matériau Silicone