Learn More
DWK Life Sciences Bague d’étanchéité en silicone, pour filetages GL, sans rondelle en PTFE
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Convient aux bouchons à vis en PBT Applications types : Tubes de fixation
- Convient aux bouchons à vis en PBT
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 12 mm |
| À utiliser avec (application) | Tubes de fixation ; étanchéité |
| Taille du joint | GL 32 |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) extérieur | 29 mm |
| Matériau | Silicone |