Learn More
DWK Life Sciences Bague d’étanchéité en silicone, pour filetages GL, sans rondelle en PTFE
Code produit 15874598 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Taille du joint:
GL 14
GL 18
GL 18
GL 25
GL 25
GL 32
GL 45
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Taille du joint Conditionnement
15874598 10 mm GL 18 10 pièces
15931541 6 mm GL 14 10 pièces
10345191 6 mm GL 18 1 pièce
15369797 8 mm GL 25 10 pièces
10548411 26 mm GL 45 1 pièce
15824618 14 mm GL 32 10 pièces
10141831 8 mm GL 18 1 pièce
15814618 12 mm GL 32 10 pièces
10420303 10 mm GL 25 1 pièce
15884598 12 mm GL 25 10 pièces
15804618 10 mm GL 32 10 pièces
15844618 18 mm GL 32 10 pièces
15834618 16 mm GL 32 10 pièces
15854618 20 mm GL 32 10 pièces
15217458 32 mm GL 45 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15874598 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286201007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.04€
    19.60€ / 10 pièces
    Économisez 2.44€
    11% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Joint pour bouchon de raccordement à vis.
Convient aux bouchons à vis en PBT Applications types : Tubes de fixation
  • Convient aux bouchons à vis en PBT
Specifica
Diamètre (métrique) intérieur 10 mm
À utiliser avec (application) Tubes de fixation ; étanchéité
Taille du joint GL 18
Quantité 10/boîte
Diamètre (métrique) extérieur 16 mm
Matériau Silicone
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.