Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Bagues d’étanchéité en silicone
Code produit 11586884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille d’orifice:
10 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille d’orifice Conditionnement
11586884 10 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11586884 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 01332510
Expédition estimée: 21-12-2026
Bagues d’étanchéité pour bouchons à vis avec alésage
  • Matériau : Caoutchouc de silicone (VMQ)
  • Avec face encollée en PTFE
Spécification
Taille d’orifice 10 mm
À utiliser avec (équipement) Tubulure avec filetage de taille GL 25 de diamètre compris entre 9,0 et 11,0 mm
Quantité 10
Diamètre (métrique) extérieur 22 mm
Matériau Caoutchouc de silicone