Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Joints en silicone
Code produit 12303389
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Filetage à vis GL 18
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12303389 Filetage à vis GL 18 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12303389 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 01331810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.80€
    33.93€ / 10 pièces
    Économisez 21.87€
    39% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) interne 10mm
Comprend Manchette en PTFE
Matériau Silicone
Quantité 10/paquet
Filetage (métrique) GL18
À utiliser avec (équipement) Filetage à vis GL 18
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Joint