Learn More
Macherey-Nagel™ Septa en silicone
Code produit 10737842 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
12 mm
13 mm
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10737842 12 mm 50 pièces
10358341 13 mm 50 pièces
10505941 9 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10737842 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 702605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.90€
    66.89€ / 50 pièces
    Économisez 9.01€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Spécification
Type de produit Septum
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Dureté 45° Shore A
Température (métrique) Max 250°C
Couleur Transparent
Matériau Silicone
Quantité 50/boîte