Learn More
Deutsch Neumann SILICONE PLATE 1mm
Marque:  Deutsch Neumann 5101001
SILICONE PLATE 1mm
Code produit. 10006251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    94.22€ / 1 pièces
    Économisez 16.78€
    15% de réduction
Expédition estimée: 02-11-2026