Learn More
BRAND™ Couvercle de dessiccateur en verre borosilicaté
Code produit 10662242 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
215 mm
270 mm
320 mm
Hauteur (métrique):
84 mm
92 mm
113 mm
Description:
Couvercle avec attache
Couvercle avec bouton
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Description Conditionnement
10662242 320 mm 113 mm Couvercle avec bouton 1 pièce
10622632 215 mm 84 mm Couvercle avec attache -
10049910 270 mm 92 mm Couvercle avec attache 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10662242 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 65643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.89€
    134.51€ / 1 pièces
    Économisez 43.38€
    24% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Fabriqué en verre borosilicaté. Le couvercle pour dessiccateur en verre borosilicaté BRAND™ contribue à protéger les produits chimiques hygroscopiques et préserve les objets qui réagissent à l’humidité. Convient au dessiccateur BRAND™ Novus 65
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Protège les produits chimiques hygroscopiques et préserve les objets qui réagissent à l’humidité.
  • Convient au dessiccateur BRAND™ Novus 65243
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) externe 320 mm
Description Couvercle avec bouton
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Dessiccateurs Novus
Hauteur (métrique) 113 mm
Type de produit Couvercle pour dessiccateur
Quantité 1 chacun