Learn More
Serva Electrophoresis™ Silicone Solution
Code produit 11757786
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11757786 250 ml 1 pièce
11473053 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11757786 Fournisseur Serva Electrophoresis™ Code fournisseur 3513003
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Quantité 250 ml
Type de produit Silicone Solution
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silicone solution SERVA for siliconizing glass and metal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.