Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Description
- Conforme à la norme DIN 12 871
- Duromètre 50 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparente |
| Diameter (Metric) Bottom | 79mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 92mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon en silicone |