Learn More
BRAND™ Tubulure en silicone
Code produit 15201399 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Conditionnement:
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15201399 6 mm 25m
10121681 4 mm 25m
15291389 5 mm 25m
10674162 9 mm 25m
15251399 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15201399 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 143356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.25€
    62.50€ / 25m
    Économisez 7.75€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Tubulure translucide
  • Autoclavable (121°C)
  • Remarque : résistance chimique limitée lorsqu’il est utilisé avec des acides concentrés
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Diamètre (métrique) interne 4 mm
    Matériau Caoutchouc de silicone
    Diamètre (métrique) externe 6 mm
    Longueur totale (métrique) 25 m
    Taille de la tubulure 4 x 6 mm
    Couleur Translucide