Learn More
BRAND™ Tubulure en silicone
Code produit 15291389 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Conditionnement:
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15291389 5 mm 25m
10121681 4 mm 25m
15201399 6 mm 25m
10674162 9 mm 25m
15251399 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15291389 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 143355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.74€
    53.75€ / 25m
    Économisez 3.99€
    6% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Tubulure translucide
  • Autoclavable (121°C)
  • Remarque : résistance chimique limitée lorsqu’il est utilisé avec des acides concentrés
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Diamètre (métrique) interne 3 mm
    Matériau Caoutchouc de silicone
    Diamètre (métrique) externe 5 mm
    Longueur totale (métrique) 25 m
    Taille de la tubulure 3 x 5 mm
    Couleur Translucide