Learn More
Brand™ Tubulure en silicone
Code produit 15231399 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
6 mm
Diamètre (métrique) externe:
7 mm
10 mm
Épaisseur (métrique):
1,5 mm
2 mm
Conditionnement:
25 pièces
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Conditionnement
15231399 6 mm 10 mm 2 mm 25m
15211399 4 mm 7 mm 1,5 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15231399 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 143360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    166.25€ / 25m
    Économisez 31.75€
    16% de réduction
En stock
Tubulure en silicone durable parfaitement adaptée à une grande variété d’applications de transfert et de pompes.
  • Translucide
  • Autoclavable (121°C)
  • Remarque : résistance chimique limitée lorsqu’il est utilisé avec des acides concentrés
  • Commande minimale de 25 mètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Épaisseur (métrique) 2 mm
Couleur Translucide
Type de produit Tubulures