Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité CSP Platinum™ Silium+
Code produit 15580984 Tous les produits Bollé Safety Produits
Code produit 15580984 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur SILPCSP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.62€
    12.03€ / 1 pièces
    Économisez 2.59€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Portez un modèle en polycarbonate confortable et ultra léger pour les applications nécessitant une utilisation prolongée. Le SILIUM+ est un excellent choix, alliant style, ergonomie et performance. Le revêtement PLATINUM permanent est appliqué sur les deux surfaces, ce qui les rend extrêmement résistantes aux rayures et à la buée.
  • Ultra-légères pour une utilisation prolongée
  • Monture ultra-légère
  • Pont ajustable
  • Pont antiglisse
  • Branches ergonomiques, droites et très flexibles
  • Revêtement PLATINIUM
  • Vision panoramique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risque mécanique - impacts de faible énergie - F ; Risque mécanique - particules à haute vitesse à des températures extrêmes - T ; Risques liés aux rayonnements - protection UV - EN 170 - (2-1.2, 2C-1.2) ; Risques liés aux rayonnements solaires : EN 172
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Couleur de la monture Noir
Lens Material Polycarbonate