Learn More
Silmitasertib, MedChemExpress
Code produit 16498108
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498108 10 mg
16480568 5 mg
16474027 50 mg
16447876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498108 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50855
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Spécification
Nom chimique ou matériau Silmitasertib
CAS 1009820-21-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H12ClN3O2
Quantité 10 mg
Synonyme CX-4945
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (100.07 mM) ∣0.1 M NaOH : 33.33 mg/mL (95.29 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH)
SMILES O=C(C1=CC=C2C3=C(C(NC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC2=C1)C=CN=C3)O
Poids moléculaire (g/mol) 349.77
Poids de la formule 349.77
Pourcentage de pureté 96.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease