Learn More
Silmitasertib sodium salt, MedChemExpress
Description
Silmitasertib sodium salt is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silmitasertib sodium salt |
| CAS | 1309357-15-0 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H11ClN3NaO2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | CX-4945 sodium salt |
| Informations sur la solubilité | H2O : 16.67 mg/mL (44.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (17.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C3=C(C(NC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC2=C1)C=CN=C3)O[Na] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 371.75 |
| Afficher plus |