Learn More
Buerkle™ Foreuse silo
Code produit 10535932 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inox (AISI 304)
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
10535932 Aluminium 1 pièce
10607055 Acier inox (AISI 304) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10535932 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53011000
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Si les produits en vrac sont transportés sur de longues distances (dans des camions, des wagons de marchandises ferroviaires), la séparation peut se produire. Le prélèvement de l’échantillon à la surface engendre donc de mauvais résultats. Les échantillons représentatifs de toutes les couches du silo peuvent être prélevés avec le SiloDrill.
Des échantillons représentatifs de toutes les couches d’un silo de stockage ou de matériaux peuvent être prélevés avec le SiloDrill. Le SiloDrill passe dans la plupart des ouvertures standard d'un diamètre de 90 mm.
  • Longueur standard 150 cm, extensible par incréments de 100 cm, jusqu'à 350 cm.
  • Le tube interne à ressort empêche le blocage des céréales secondaires
  • Bord racleur pour substances cohésives
  • Poignée en T robuste et amovible
  • Percer la pointe avec des lames de perçage pour faciliter l’alésage
  • Retrait facile de la chambre d’échantillonnage, nettoyage simple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit échantillonneur de forage
Matériau Aluminium
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 13,53 oz.
Capacité (métrique) 400 mL
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 40 mm
Longueur (métrique) 150 cm