Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur Silo Rocket
Code produit 15879301 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
15879301 1000 mm 1 pièce
15889301 1500 mm 1 pièce
15899301 2000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15879301 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1985A1000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour l’échantillonnage des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des denrées alimentaires. L’échantillonneur Silo Rocket Sampling Systems™ permet un échantillonnage rapide en points de poudres et des granulés dans les silos, les pétroli
  • En acier inox 316 l
  • Disponible dans différentes longueurs
  • Faciles à nettoyer
  • Pour les échantillons de grande taille
Spécification
Type de produit Sampler
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 500 mL
Longueur (métrique) 1000 mm