Learn More
Silodosin, MedChemExpress
Code produit 16434556
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16434556 100 mg
16433308 10 mg
16419846 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16434556 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10122
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Silodosin (KAD 3213; KMD 3213) is a potent, selective and orally active α1A-adrenergic receptor (α1A-AR) blocker. Silodosin exhibits high affinity for α1A-AR (Ki=0.036 nM), over 162-fold and 50-fold than for α1B-AR and α1D-AR with Ki values of 21 nM and 2.0 nM, respectively. Silodosin is an effective and well-tolerated agent, it can be used for the investigation of LUTS/BPH.
Silodosin (KAD 3213
Spécification
Nom chimique ou matériau Silodosin
CAS 160970-54-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H32F3N3O4
Quantité 100 mg
Synonyme KAD 3213 KMD 3213
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.90 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC(C[C@@H](C)NCCOC2=CC=CC=C2OCC(F)(F)F)=CC3=C1N(CC3)CCCO
Poids moléculaire (g/mol) 495.53
Poids de la formule 495.53
Pourcentage de pureté 95.07%
Qualité Research
Forme physique Solid