Learn More
Silodosine,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16534424 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16534424 500 mg 500mg
16524424 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16534424 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464525000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 160970-54-7 | C25H32F3N3O4 | 495.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 160970-54-7
Formule moléculaire C25H32F3N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 495.54
Clé InChI PNCPYILNMDWPEY-QGZVFWFLSA-N
Nom IUPAC 1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-trifluoroéthoxy)phénoxy]éthyl}amino)propyl]-2,3-dihydro-1H-indole-7-carboxamide
SMILES C[C@H](CC1=CC2=C(N(CCCO)CC2)C(=C1)C(N)=O)NCCOC1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Silodosin
Point de fusion >104.0°C
Quantité 500 mg
Poids de la formule 495.54