Learn More
Buerkle™ Échantillonneur StickProof en acier inoxydable V4A
Code produit 10288080 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
410 mm
1100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10288080 410 mm 1 pièce
10137681 1100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10288080 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53380410
En stock
Comprend une entrée conique sur l’embout qui permet le prélèvement de très petites quantités ou de quantités plus importantes. Échantillonneur StickProof en acier inoxydable Buerkle™ V4A fabriqué en une seule pièce sans bords, rainures ou fissures p
  • Surface électropolie
  • Quantités d'échantillon variables jusqu'à environ 50 mL
  • Comprend une pince et 100 sacs d'échantillonnage en PE de 120 x 170 mm
  • Échantillonneur de poudre pour l'industrie pharmaceutique, en acier inoxydable AISI 316L, matériau 1.4404
  • L’embout mince peut être inséré facilement et profondément afin de prélever l’échantillon
  • Fixez le sachet avec une pince solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de poudre
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Comprend Pince et 100 sachets d’échantillonnage en PE de 120 x 170 mm
Capacité (impériale) 4.5 oz.
Capacité (métrique) 50 ml
Finition Électro-poli
Certifications/Conformité Norme ISTA
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 25 mm
Longueur (métrique) 410 mm