Learn More
Buerkle™ Échantillonneur pour silo SiloPicker
Code produit 10006321 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10006321 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10006321 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53401100
En stock
L’échantillonneur SiloPicker en acier inoxydable Buerkle™ est idéal pour prélever des échantillons de marchandises en vrac à partir de silos.
  • Idéal pour prélever des échantillons de marchandises en vrac à partir de silos
  • À l'aide des rallonges, il est possible de prélever des échantillons jusqu'à 3,5 m de profondeur.
  • La profondeur d’insertion dépend de la densité des marchandises en vrac
  • Acier inox AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur pour silo SiloPicker
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 3.38 oz.
Capacité (métrique) 100 mL
No. of Chambers 2
À utiliser avec (application) Échantillons de marchandises en vrac provenant de silos
Diamètre (impériale) externe 1.97 in.
Diamètre (métrique) externe 50 mm
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 50 mm
Longueur (impériale) 51.18 in.
Longueur (impériale) de l’arbre 47.24 in.
Longueur (métrique) 130 cm
Longueur (métrique) de l’arbre 1200 mm