Learn More
Thermo Scientific™ Kits de ferrules SilTite™
Code produit 10007084 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Kit SilTite pour injecteurs GC Thermo Scientific SSL TRACE 1300 / 1310
Kit SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific ISQ
Kits SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific DSQ
Diamètre (métrique) intérieur:
0,1 à 0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
10007084 Kits SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific DSQ 0,1 à 0,25 mm 10 pièces
10177904 Kit SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific ISQ 0,1 à 0,25 mm 10 pièces
10578405 Kit SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific ISQ 0,32 mm 10 pièces
10609965 Kit SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific ISQ 0,53 mm 10 pièces
10792897 Kit SilTite pour injecteurs GC Thermo Scientific SSL TRACE 1300 / 1310 0,1 à 0,25 mm 10 pièces
10661196 Kit SilTite pour injecteurs GC Thermo Scientific SSL TRACE 1300 / 1310 0,32 mm 10 pièces
10086154 Kit SilTite pour injecteurs GC Thermo Scientific SSL TRACE 1300 / 1310 0,53 mm 10 pièces
10097294 Kits SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific DSQ 0,32 mm 10 pièces
10724556 Kits SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific DSQ 0,53 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10007084 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 290MT229
Expédition estimée: 10-12-2026
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite.
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite. La ferrule forme un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
  • Les ferrules et les écrous en métal SilTite sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même coefficient de dilatation thermique
  • La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
  • La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
  • Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de ferrules
Description 290 MT229
À utiliser avec (équipement) Kits SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific DSQ
Matériau SilTite Metal
Comprend Deux écrous SilTite et dix ferrules
Diamètre (métrique) intérieur 0,1 à 0,25 mm