Learn More
SGE™ Ferrule de rechange pour kits de démarrage de ferrules SilTite™
Description
À utiliser avec les kits de démarrage de ferrules SGE SilTite
- Le métal unique SilTite 100 % non-contaminant n’exige pas de resserrage après utilisation
- Forment un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
- La base de la ferrule est plate pour former un joint étanche avec l’interface MS
- Idéales pour les applications à haute pression
- Température maximale : 500°CC (932°F)
- À utiliser avec l’écrou SilTite fourni
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule |
| À utiliser avec (application) | Toutes connexions |
| À utiliser avec (équipement) | D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne |
| Matériau | Métal |
| Quantité | 10/boîte |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,4 mm |