Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules SilTite™
Code produit 15218923
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Shimadzu Détecteurs/injecteurs, interface MS standard, diamètre intérieur 0,32 mm Colonnes
Shimadzu Détecteurs/injecteurs, interface MS standard, diamètre intérieur 0,45 à 0,53 mm Colonnes
Thermo Connexions d'interface GC/MS, diamètre intérieur 0,32 mm Colonnes
Thermo Connexions d'interface GC/MS : diamètre intérieur de 0,10 à 0,25 mm Colonnes
Thermo Connexions d'interface GC/MS : diamètre intérieur de 0,45 à 0,53 mm Colonnes
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15218923 Shimadzu Détecteurs/injecteurs, interface MS standard, diamètre intérieur 0,32 mm Colonnes 10 pièces
15288923 Thermo Connexions d'interface GC/MS : diamètre intérieur de 0,45 à 0,53 mm Colonnes 10 pièces
15228923 Shimadzu Détecteurs/injecteurs, interface MS standard, diamètre intérieur 0,45 à 0,53 mm Colonnes 10 pièces
15278923 Thermo Connexions d'interface GC/MS, diamètre intérieur 0,32 mm Colonnes 10 pièces
15268923 Thermo Connexions d'interface GC/MS : diamètre intérieur de 0,10 à 0,25 mm Colonnes 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15218923 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 073228
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils.
  • Élimine les fuites
  • Pas de contamination
  • Pas de resserrage nécessaire après un cycle de température
  • Spectres plus propres pour de meilleures correspondances de bibliothèques
Spécification
Type Ferrules SilTite pour colonnes de dia. int. 0,32 mm pour Shimadzu
À utiliser avec (équipement) Shimadzu Détecteurs/injecteurs, interface MS standard, diamètre intérieur 0,32 mm Colonnes