Learn More
Argent, 99,9 %, feuille, 25x25 mm, épaisseur 1,0 mm, 1 ea. = 6,6 g, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10290843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
4 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10290843 1 Ea. 1 pièce
10361324 4 Ea. 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10290843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Note relative au nom 99.9%, Each sheet is 25x25mm, 6.6g
Point de fusion 961.0°C
Point d’ébullition 2212.0°C
Quantité 1 Ea.
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Forme Feuille
Formule linéaire Ag
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hno3, hot h2so4 and alkali cyanide solu, insoluble in alkalies
Poids de la formule 107.87
Pourcentage de pureté 99.9%