Learn More
Argent, 99,9 % (métaux à l’état de traces), fil, dia. 1,0 mm, 1ea. = 8,2 g, longueur 17 à 18 m, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10232512 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10232512 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10232512 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317740010
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Couleur Argent
Note relative au nom 99.9% (1ea = 8.2gr)
CAS 7440-22-4
Point de fusion 961.0°C
Point d’ébullition 2212.0°C
Quantité 1 Ea.
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Forme Câble
Formule moléculaire Ag
Formule linéaire Ag
Numéro MDL MFCD00003397
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
Nom IUPAC argent
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Poids de la formule 107.87
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces