Learn More
Benzoate d’argent, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10421641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421641 50 g Flacon en verre 50g
10328350 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210770500
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-31-0
Formule moléculaire C7H5AgO2
Poids moléculaire (g/mol) 228.98
Numéro MDL MFCD00013030
Clé InChI CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver benzoate hydrate
CID PubChem 87384783
Nom IUPAC Acide benzoïque ; argent ; hydrate
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver benzoate
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO2Ag
Quantité 50 g
Merck Index 15, 1093
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.26%. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 228.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre