Learn More
Argent, alliage de brasage, 0,8 mm (0,03 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
15 g
30 g
Conditionnement:
15g
30g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver, brazing Alloy |
| Note relative au nom | 0.8mm (0.03 in.) dia. |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ag:Cu:Zn:Sn; 56:22:17:5 wt% |
| Quantité | 15 g |
| Numéro MDL | MFCD00801120 |