Learn More
Carbonate d'argent, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver Carbonate |
| CAS | 534-16-7 |
| Formule moléculaire | Ag2CO3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Ag]OC(=O)O[Ag] |
| Nom IUPAC | argentiooxycarbonyloxyargent |
| Poids moléculaire (g/mol) | 275.75 |
| Poids de la formule | 273.7949 |