Learn More
Carbonate d'argent, TRC
Code produit 30426284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426284 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426284 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS46503510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Carbonate
CAS 534-16-7
Formule moléculaire Ag2CO3
Quantité 10 g
Synonyme Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt
Formule InChI InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Ag]OC(=O)O[Ag]
Nom IUPAC argentiooxycarbonyloxyargent
Poids moléculaire (g/mol) 275.75
Poids de la formule 273.7949