Learn More
Thermo Scientific Chemicals Encre conductrice
Code produit 15482077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15482077 25 g 25g
15472077 5 g 5g
15492077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482077 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 044958.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Il s’agit d’une encre à film épais réalisées à l’écran pour la production de commutateurs à membrane.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Conductive Ink
Capacité (métrique) 25 g
Couleur Argent
Poids (impériale) 0.04 lb.
Poids (métrique) 0,02 kg
RUO – À des fins de recherche uniquement